Learn More
Masterflex™ Raccord Luer en polypropylène Cole-Parmer™
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer Cole-Parmer™ en PP sont idéaux pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Marque: Masterflex™ 45508-12
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.- Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion
- Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
- Conforme à la normes ISO 594-1
- Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
- Conforme aux spécifications USP classe VI • Très bonne résistance chimique
- Température max. 190°F
Spécification
Raccord Luer femelle | |
Pour un raccord femelle Luer à raccord cannelé 1/16 po de tubulure semi-rigide à profil bas | |
25/boîte |
PP | |
Idéal pour une grande variété d’applications, notamment avec des seringues ou des tubulures de petite taille |