Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Support de flacons en polypropylène
Ces supports uniques sont parfaits pour maintenir à la verticale les flacons à fond rond et conique.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F38951-2000
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- La paroi intérieure est légèrement inclinée jusqu’au fond ouvert ; Cela permet d’utiliser le support avec différentes formes et tailles de flacon
- La large base assure la stabilité des flacons
- Les fentes latérales permettent de voir le flacon
- En plastique PP moulé ; Durable et facile à nettoyer
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Porte-flacons | |
Rouge | |
PP | |
121°C |
Autoclavables | |
Flacon à fond rond (10 ml) | |
3/boîte |