Learn More
Fisherbrand™ Filtre final autoclavable
Éliminent les bactéries et facilitent le processus de purification et de filtration de l’eau. Les filtres finaux autoclavables Fisherbrand™ peuvent être soumis à un autoclavage fréquent, de 30 minutes à 121°C ou de 10 minutes à 134°C.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.11340kg
Description
- Membrane avec des pores de 0,8 à 0,2 μm
- Filtration de bactéries > 0,22 μm et 98 % de bactéries > 0,12 μm
- À positionner à la sortie de montage
Spécification
Autoclavables | |
Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée | |
PP | |
17cm | |
FLF | |
60°C | |
Filtre FLF | |
6,6 cm |
Non | |
60 L/h | |
0,8 à 0,22 μm | |
Pour la purification de l’eau, la production d’eau stérile, soumise à des passages fréquents dans un autoclave | |
1 de chaque | |
60°C | |
17 cm | |
65 kg |