Learn More
Buerkle™ Porte-entonnoirs en PP
Porte-entonnoirs robuste et stable, résistant aux produits chimiques, résistant aux éclaboussures et à réglage en hauteur variable en continu.
Marque:  Buerkle™ 9622-0200
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
Code produit. 10057980
  • 99.08€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2022
Description
  • Base en polypropylène, support en acier chromé
  • Réglage en hauteur variable en continu grâce à un concept d’aimant innovant
  • Il offre également un excellent support de filtration
  • Aucune vis de serrage nécessaire
  • S’ajuste facilement et avec souplesse d’une seule main
Spécification
Spécification
Polypropylène
300 mm
140 mm
Base 2 places, tige de support, 2 supports d’entonnoir, 2 réducteurs d’entonnoir standard
Blanc
1,7 lb
480 mm
5,51 po
2 entonnoirs
Support de l’entonnoir
Support entonnoir pour 2 entonnoirs
0,8 kg