Learn More
Brady™ Verrouillages pour robinets à vanne en polypropylène
Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d’une partie centrale amovible qui s’adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur. Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
Marque: Brady™ 065592
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.29480kg
Description
- Systèmes de condamnation de vannes
- Nos systèmes de condamnation de vannes à volant disposent d'une partie centrale amovible qui s'adapte aux vannes à tige montante ou à tige montante à filetage extérieur.
- Des étiquettes Danger en anglais, espagnol et français sont incluses.
Spécification
Verrouillage pour robinet à vanne | |
PP | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
171.45 mm | |
224,10 x 181,00 mm | |
7.13 in. | |
Étiquettes de danger en anglais, espagnol et français | |
8.82 in. |
Jaune | |
UL 94 HB | |
6.75 in. | |
60.40 x 224.10 x 181 mm | |
Lockout Tagout | |
171,4 mm | |
1 de chaque | |
224,4 mm |