Learn More
VITLAB™ Béchers Griffin en PP
En PP très transparent pour une visibilité optimale. Les béchers Griffin en PP Vitlab™ possèdent des graduations bleues gravées en relief, faciles à lire, pour des mesures de précision.
Marque: VITLAB™ 616081
74.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23277" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Hautement transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavables sous condition à 121°C, pour le modèle avec graduations en relief
- Adaptés aux denrées alimentaires
- Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Translucide | |
3000 ml | |
212 mm | |
4/boîte | |
Bécher | |
Oui | |
Échelle graduée moulée et imprimée |
170 mm | |
PP | |
250 ml | |
125deg;C | |
Autoclavables | |
ISO 7056 | |
Griffin |