Learn More
Mutexil™ X25 COMBINAISON PP COL BLANC L vêtement Polypro II
Click to view available options
Dimensions:
L
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Polypropylene non woven coverall with mao collar
- Elastics on ankle, wrist and back
- Zip fastening and two pockets
- Applications include maintenance, production site visits
- For use in non-hazardous environments
Spécification
Spécification
| Type de produit | General Purpose Coveralls |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 2 |
| Afficher plus |