Learn More
Vitlab™ Pelles de dosage en polypropylène
Les pelles de dosage en polypropylène Vitlab™ ont un bord de remplissage formé avec précision et une poignée confortable et stable.
19.80€ - 21.20€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Capacité (métrique) | 100 mL |
Certifications/Conformité | Hygiène des aliments conformément à la directive européenne n° 10/2011 |
Longueur (métrique) | 200 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15382964
|
Vitlab™
396940 |
Rouge |
19.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15342974
|
Vitlab™
396946 |
Jaune |
19.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15372974
|
Vitlab™
396952 |
Vert |
21.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15332974
|
Vitlab™
396944 |
Noir |
19.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pelles de dosage de différentes couleurs
- Elle peut également servir de cuillère de pesée
- Avec bord de remplissage formé avec précision et poignée confortable et stable
- Spécification de volume facilement lisible sur le côté supérieur du manche
Spécification
Polypropylène | |
100 mL | |
Hygiène des aliments conformément à la directive européenne n° 10/2011 | |
200 mm |