Learn More
Fisherbrand™ Pointe de pipette en PP naturel
Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette en PP naturel Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 11597452
  • 19.95€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • En PP de haute qualité
  • S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
  • La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
  • Autoclavable
  • Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
  • Disponible en version préstérilisée ou non stérile
  • Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
  • Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
  • Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
  • Volume des pointes axé sur la pratique
  • Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
  • protection contre les aérosols et les contaminations
  • Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
Spécification
250 à 1000 μl
Naturel
Autoclavable
Polypropylène