Learn More
Greiner Bio-One Tubes en PP LeucoSEP™
Conçus pour une séparation optimale des lymphocytes et des cellules mononucléaires périphériques provenant de sang total humain et de moelle osseuse. Les tubes en PP Greiner Bio-One™ LeucoSep™ intègrent une barrière en PEHD poreuse et transparente, biologiquement inerte pour une analyse précise et efficace.
Marque: Greiner Bio-One 163289
Code nomenclature Nacres: LB.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Non cytotoxiques, apyrogènes
- Séparation efficace des lymphocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique et de la moelle osseuse
- Caractéristiques : -
- Enrichissement directement à partir de sang total
- Remplissage simplifié à travers une barrière poreuse (supprime la longue et laborieuse tâche de superposition de l’échantillon)
- Séparation rapide en 15 minutes à température ambiante
- Aucun équipement de laboratoire supplémentaire requis
- Élimination des érythrocytes et des granulocytes
- Aucune recontamination par les érythrocytes
- Aucun blocage des marqueurs moléculaires
- Non remplis pour l’utilisation de différents milieux de séparation
Spécification
Oui | |
Round Bottom | |
Bleu | |
PP | |
Non-sterile |
12 mL | |
Translucide | |
16.8 mm | |
110 mm |