Learn More
Brady™ Outil de fonctionnement en polypropylène
Polypropylene Operating Tool which opens and locks the Pro-Lock II™ Cable Lockout Device.
11.70€
Spécification
Type de produit | Outil fonctionnel |
---|---|
Dimensions (L x l) | 26 x 152 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11771975
|
Brady™
225207 |
Vert |
11.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761975
|
Brady™
225206 |
Rouge |
11.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781975
|
Brady™
225208 |
Jaune |
11.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II™ Cable Lockout Device.
Spécification
Outil fonctionnel | |
26 x 152 mm | |
1 de chaque |