Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Chiffons de nettoyage Kimtech™
Utilisez ces chiffons pour le nettoyage répétitif à l’aide de produits chimiques et de solvants, sans laisser de peluches. Les chiffons de nettoyage Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ offrent une gamme de lingettes hautes performances fiables. Toutes les lingettes sont adaptées à une tâche spécifique dans des secteurs contrôlés, tels que le transport, les soins de santé et la fabrication.
Marque: Kimberly-Clark™ Professional 7622
265.46 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.09200kg
Description
Lingettes pliées en quatre et emballées dans un sachet en PE étanche et hydrofuge, vous donnant un accès immédiat à des lingettes protégées par un emballage hygiénique dans votre zone de travail.Spécification
Essuyeur de processus | |
490 mm | |
Bleu | |
1 pli |
380 mm | |
Polypropylène | |
420 Paquet |