Learn More
Fisherbrand™ Rack de tubes de petite taille Rota Rack™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11394085 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
Couleur : Violet, bleu, vert, jaune
Code produit. 11394085
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez simultanément des microtubes à essai de différentes tailles. Le portoir pour petits tubes à essai Rota Rack™ Fisherbrand™ est composé de quatre modules pouvant être pivotés indépendamment afin de s’adapter à des tubes de différentes tailles. Il suffit de clipser chaque module dans la position voulue et d’y disposer des tubes. Les racks restent dans une position stable jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau pivotés.
Utilisez simultanément plusieurs tailles de petits tubes à essai, tubes de culture, tubes à centrifuger ou microtubes à centrifuger !
Il suffit de faire pivoter et de verrouiller
  • Chaque module peut pivoter indépendamment
  • Utilisez simultanément des tubes à essai de différentes tailles
  • Clipsez chaque module dans la position voulue et disposez-y les tubes
  • Les racks peuvent être transportés en toute sécurité et sont entièrement autoclavable
  • Les racks restent en position jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau pivotés
Quatre modules peuvent chacun contenir quatre tailles différentes
  • Tubes 6 x 15 ml
  • 9 tubes de 1,5/2 ml
  • 12 tubes de 0,5/0,6 ml
  • 32 tubes PCR de 0,2 ml ou 4 barrettes de 8 tubes
Chaque rack en PP robuste est composé de modules vert, violet, bleu et jaune.
Spécification
Type de produit Rack pour tubes à essai
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment
Capacité Tubes (6 x 15 ml, 9 x 1,5/2,0 ml, 12 x 0,5 ml, 32 x 0,2 ml)
Matériau PP
Positions Tubes de 6 x 15 ml, tubes de 9 x 1,5 ml à 2,0 ml, tubes de 12 x 0,5 ml, tubes de 32 x 0,2 ml
Forme Rectangular, Rounded Corners
Étagères None
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec des tubes de petite taille
Quantité 1 unité
Dimensions Petite taille
Longueur (métrique) 210 mm
Longueur (impériale) 8.3 in.
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) 100 mm