Learn More
Gilac™ Blanc Pelle
Pelle à farine. Peut convenir à tous types d'ingrédients.
Marque:  Gilac™ G601421
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.18900kg
Code produit. 13431999
  • 18.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Fabrication en PP
  • Pour tous les types d’ingrédients
  • Certifié contact alimentaire
  • Sans BPA
Spécification
Spécification
Pelle
0.1 oz.
-20°C à +90°C
165 mm
425 mm
Polypropylène
2 L
6.5 in.
16.7 in.