Learn More
Gilac™ Blanc Pelle
Pelle à farine. Peut convenir à tous types d'ingrédients.
Marque:  Gilac™ G601221
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Code produit. 13461989
  • 12.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Fabrication en PP
  • Pour tous les types d’ingrédients
  • Certifié contact alimentaire
  • Sans BPA
Spécification
Spécification
Pelle
25.4 oz.
-20°C à +90°C
120 mm
320 mm
Polypropylène
750 mL
4.7 in.
12.6 in.