Learn More
VITLAB™ Bouchon à joint standard en PP
Scellez les flacons, tubes à essai, flacons et autres récipients de laboratoire. Le bouchon à joint standard en polypropylène VITLAB™ est disponible avec un bouchon carré ou hexagonal dans une variété de tailles standard. En polypropylène durable et autoclavable.
Marque:  VITLAB™ 91294
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10719261
  • 3.14€ / 1 pièce
En stock
Description
Bouchons de flacons en polypropylène légèrement coniques pour protéger le contenu des récipients de stockage de laboratoire.
  • Deux styles de bouchons : les bouchons à bouton carré et hexagonal avec un noyau rouge
  • Fournit un joint étanche qui aide à prévenir les déversements et l’évaporation
  • En polypropylène durable pour une résistance accrue aux produits chimiques et à la chaleur
  • Autoclavables à 121°C (2 bar) conformément à la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
Hexagonale
PP
Oui
1/boîte
Bouchons à joint standard
Rouge, Blanc
NS 34/35
Blanc avec un noyau rouge