Learn More
Sartorius™ Filtres pour seringues Minisart™ RC25
Le filtre Minisart™ RC avec cellulose régénérée hydrophile (RC) est optimisé pour les liquides et solvants aqueux dont le pH est compris entre 3 et 14 et est stable par rapport au DMSO. Le filtre, avec une taille de pores de 0,2 μm, peut être utilisé pour la préparation des échantillons et est doté d’un raccord de sortie lisse Luer-Slip mâle. Les unités peuvent être stérilisées par autoclavage ou par traitement à l’oxyde d’éthylène (EO).
Marque: Sartorius™ 17764----------S
378.26 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Conditionnements en vrac pour moins de déchets
- Minimum de substances extractibles ou de matières lixiviables
- Très faibles niveaux de liaison non spécifique
- Compatibilité chimique exceptionnelle
Spécification
Autoclavable | |
Opaque | |
0,2 μm | |
PP | |
200/boîte | |
200/boîte | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
Très faible liaison | |
Cellulose régénérée | |
Liquides et solvants aqueux avec pH3 à 14, DMSO, préparation d’échantillons avant l’analyse HPLC ou GC | |
Hydrophile | |
En vrac | |
Autoclave ou EO | |
0,15 ml |