Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond rond en polypropylène
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance aux produits chimiques et aux températures élevées. Les tubes à essai à fond rond en polypropylène Greiner Bio-One™ conviennent au stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
Marque: Greiner Bio-One 163270
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 6.20000kg
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène, non cytotoxique
- Diamètre : 16,8 mm ; Hauteur : 100 mm
- Volume : 12 ml
- Bouchons à vis blancs
Spécification
Blanc | |
Transparent | |
12 mL | |
Oui | |
Autoclavable (sans bouchon) | |
Bouchon à vis |
PEHD | |
5 000 x g : rotor à godets oscillants 26 000 x g : rotor à angle fixe | |
PP | |
Non stérile | |
16,8 mm |