Learn More
Poulten Graf™ Adaptateurs filetés en PP
Adaptateurs filetés en PP.
Marque: Poulten Graf™ 101 09052
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Accessoires
Spécification
PP | |
Distributeurs Optifix | |
GL 32, 52 mm |
Adaptateur fileté | |
1 de chaque |