Learn More
Kartell™ Racks de tubes à essai à deux et trois niveaux en polypropylène
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les portoirs pour tubes à essai à deux et trois niveaux en polypropylène Kartell™ peuvent contenir dix tubes et sont légers et incassables.
19.30€ - 216.00€
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Dimensions (L x l) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Dimensions (L x l) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11361185
|
Kartell™
0055900 |
Tubes (12 mm) | 12 mm | 190 x 60 mm | Rack à trois niveaux pour tubes à essai |
19.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10673662
|
Kartell™
0056200 |
Tubes (20 mm) | 20 mm | 375 x 65mm | Rack à trois niveaux pour tubes à essai |
216.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12651006
|
Kartell™
0037000 |
Tubes (18 mm) | 18 mm | 250 x 60mm | Rack à deux niveaux pour tubes à essai |
80.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11371185
|
Kartell™
0056000 |
Tubes (20 mm) | 20 mm | 190 x 60 mm | Rack à trois niveaux pour tubes à essai |
20.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité.Prévus pour dix tubes, les portoirs pour tubes à essai à deux et trois niveaux en PP Kartell™ sont légers et incassables.
- Modèle traditionnel incassable
- Léger
- Autoclavable jusqu’à 120°C.
- Les encoches sur la surface de la base maintiennent les tubes à essai en place
Spécification
Oui | |
PP |