Learn More
Fisherbrand™ Circulateur à immersion Polystat™
Inclut un clip de fixation. Le circulateur à immersion Fisherbrand™ Polystat™ est certifié DIN 12876-1.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 9.54000kg
Description
- Plage de températures de 20 à 150°C
- Alimentation électrique requise : 230 V, 50 Hz, 9 A
- Inclut un clip de fixation
- Débit de 15 l/min
- Poids : 4,1kg
- Stabilité de la température à ±0,03°C)
Spécification
5 L | |
15 L/min | |
Thermostat à circulation à immersion | |
Couvercle en acier inoxydable | |
±0.03°C | |
33 cm | |
4,1 kg | |
230 V | |
50 Hz |
Classification III (NFL) selon la norme DIN 12876-1 | |
de 20°C à 150°C | |
2 kW | |
Polystat 36 | |
13 cm | |
8 à 14,5 cm | |
230 V 50 Hz 9 A | |
9 A |