Learn More
BRAND™ Plateau de pesée antistatiques, en forme de diamant
Fabriquées en polystyrène hautement résistant aux chocs. Les nacelles de pesée antistatiques BRAND™ en forme de diamant et à la conception plate et légère sont idéales pour la pesée. La surface antistatique empêche toute adhérence du matériau. L’épaisseur des parois est d’environ 0,2 mm.
Marque: BRAND™ 155550
124.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.14300kg
Description
- Fabriquées en polystyrène hautement résistant aux chocs
- La surface antistatique empêche toute adhérence du produit
- La conception légère et plate empêche les interférences lors de la pesée
- L’épaisseur des parois est d’environ 0,2 mm
Spécification
Plat | |
Polystyrène | |
Bac de pesée | |
0.2 mm | |
119 mm |
100 ml | |
Diamant | |
Idéal pour la pesée | |
119 x 90 x 19 mm |