Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée en PS hexagonales
Utilisez ces nacelles de pesée avec des balances, des analyseurs d’humidité à micro-ondes et des centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons. Les nacelles de pesée hexagonales en PS sont conçues pour offrir la flexibilité nécessaire au moment de la pesée, de la distribution ou du versement des liquides ou des solides. Le fond plat prévient tout basculement.
Marque: Cole-Parmer™ 01018-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polystyrène antistatique translucide
- Résistantes à la plupart des acides dilués, des solutions aqueuses et des bases d’alcool
- Porte-échantillon à usage général
- Conception hexagonale unique pour la manipulation et le versement antidérapants
- Jetable
- Biologiquement inertes
Spécification
Plat | |
Jetable | |
Hexagonale | |
Pour la pesée, la distribution ou le versement de liquides ou de solides | |
12,1 cm | |
2,2 cm |
200 ml | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée antistatique | |
Grand format | |
4,75 in |