Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée en PS hexagonales
Utilisez ces nacelles de pesée avec des balances, des analyseurs d’humidité à micro-ondes et des centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons. Les nacelles de pesée hexagonales en PS sont conçues pour offrir la flexibilité nécessaire au moment de la pesée, de la distribution ou du versement des liquides ou des solides. Le fond plat prévient tout basculement.
95.70€ - 171.42€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | PS |
Forme | Hexagonale |
Type | Nacelle de pesée antistatique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11807232
|
Cole-Parmer™
01018-10 |
20 ml |
95.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11817232
|
Cole-Parmer™
01018-12 |
50 ml |
112.49€
500 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11837232
|
Cole-Parmer™
01018-16 |
350 ml |
171.42€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11827232
|
Cole-Parmer™
01018-14 |
200 ml |
161.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polystyrène antistatique translucide
- Résistantes à la plupart des acides dilués, des solutions aqueuses et des bases d’alcool
- Porte-échantillon à usage général
- Conception hexagonale unique pour la manipulation et le versement antidérapants
- Jetable
- Biologiquement inertes
Spécification
Plat | |
PS | |
Nacelle de pesée antistatique |
Jetable | |
Hexagonale | |
Pour la pesée, la distribution ou le versement de liquides ou de solides |