Learn More
Corning™ Microplaques en PS
Conçu pour les dosages de diagnostic in vitro
Marque: Corning™ 2510
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.02239kg
Description
Les microplaques Stripwell™ à faible volume permettent aux fabricants de kits de test de réduire les coûts globaux, avec une réduction de la quantité de réactifs et d’anticorps nécessaires pour effectuer des dosages.- Conçu avec la moitié de la surface du puits d’une bande de 8puits ‘rectangulaire’, offrant un rapport surface-volume beaucoup plus élevé
- Volumes utiles recommandés de 50 μl à 125 μl
- Conçu pour les dosages de diagnostic in vitro
- La surface non traitée est de nature hydrophobe
- Barrettes à code couleur
- Codes-barres disponibles sur demande
Spécification
Plaque à barrettes | |
8 x 12 | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Sulfhydryle | |
Plat | |
1/boîte | |
Transparents |
Sans couvercle | |
Transparents | |
96 | |
Non stérile | |
360 μl | |
50 | |
50/boîte |