Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC en résine de polystyrène ‘RP Code produit.: 10553602
Expédition estimée: 29-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00€
    1435.00€ / 1 pièce
    Économisez 40.00€
    2% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC en résine de polystyrène ‘RP
Code produit. 10553602 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
250 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10553602
Marque: Macherey-Nagel™ 719455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00€
    1435.00€ / 1 pièce
    Économisez 40.00€
    2% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 29-10-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Polystyrène
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 2610 psi (180 bar)
Granulométrie 5 μm
pH 1 à 13
Porosité 100 Å
Type d’USP L21
Phase stationnaire PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Matériau de remplissage Polymère
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Matériau PS
Type Colonne de séparation HPLC RP
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC en résine de polystyrène ‘RP >