Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard en forme de losange en PS
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. La nacelle de pesée standard en forme de losange en PS Fisherbrand™ présente une surface lisse flexible. Les nacelles jetables possèdent un fond plat et stable et peuvent être utilisées dans différents environnements de laboratoire et pour de nombreuses applications.
18.42€ - 91.80€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | PS |
Forme | Diamant |
À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12972850
|
Fisherbrand™
|
Noir | 100 ml | 119 x 90 x 19 mm |
91.80€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12962850
|
Fisherbrand™
|
Noir | 30 mL | 78 x 56 x 14 mm |
43.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12952850
|
Fisherbrand™
|
Noir | 5 ml | 55 x 35 x 6 mm |
22.14€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12932840
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 5 ml | 55 x 35 x 6 mm |
18.42€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12387552
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 100 ml | 119 x 90 x 19 mm |
67.85€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11573422
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 30 ml | 78 x 56 x 14 mm |
38.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
- Fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures de -10 à + 70°C
- Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Plat | |
PS | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Jetable | |
Diamant |