Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues en PTFE Chromofil™ Xtra
Filtrent les qaz et liquides apolaires. Filtres pour seringues en PTFE Chromafil™ Xtra avec membrane hydrophobe en polytétrafluoroéthylène.
153.00€ - 630.55€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE |
---|---|
Zone de filtration | ∼4,9 cm2 |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Type | Filtre pour seringue |
Volume (métrique) | ∼80 μl |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10787548
|
Macherey-Nagel™
729207 |
0,20 μm | Lot de 100 |
164.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10762454
|
Macherey-Nagel™
729205 |
0,45 μm | Lot de 100 |
153.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10045793
|
Macherey-Nagel™
729205.400 |
0,45 μm | 400/boîte |
630.55€
400 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Membrane hydrophobe
- Pour les gaz et liquides apolaires
- Très résistants à toutes sortes de solvants ainsi qu’aux acides et bases
- Un rinçage avec de l’alcool, suivi avec de l’eau, rend la membrane hydrophobe à l’origine plus hydrophile
Spécification
PTFE | |
polypropylène (PP) | |
∼80 μl |
∼4,9 cm2 | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |