Learn More
3M™ Bouchons d’oreille en PUR E-A-R™
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Bleu
Orange
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Taux de réduction sonore (NRR):
25 dB
28 dB
34 dB
Conditionnement:
100 paires
250 pièces
50 paires
500 pièces
Description
- Réduit les niveaux de bruit de 34 dB
- Le modèle est compatible pour une utilisation avec le système de validation E-A-RFit™ 3M et est disponible sous forme de bouchon à sonde de test
- La conception conique permet de sceller efficacement le conduit auditif
- La mousse hypoallergénique douce assure une pression minimale dans l’oreille
- Conçu pour s’adapter aux conduits auditifs étroits
- Les bouchons d’oreille 3M™ 1130 sont équipés d’un cordon - utile si vous entrez et sortez fréquemment d’environnements bruyants
- Disponible dans un distributeur avec bouchons de rechange
- 100 paires par boîte
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 34 dB |
| Corded | Avec cordon |
| Type de produit | Bouchon d’oreille |
| Diélectrique | Oui |
| Matériau | Polyuréthane |