Learn More
Sièges en PUR
Marque: dbo sieges AP3XB1D1NE3
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Siège polyuréthane• Assise galbée, dossier en forme de tulipe ergonomique
• Mousse de polyuréthane épaisse, souple et antidérapante
• Résiste aux chocs, coupures, brûlures, huiles, bases, acides et solvants
• Entretien et nettoyage aisé
• Assise/dossier en mousse de polyuréthane ergonomique et antidérapante
• Conçu pour éviter les effets d'échauffement et de transpiration
• Assis/debout, assise inclinable ±15° et rotative 16° à droite et à gauche, hauteur réglable par crémaillère
• Dossier fixe = réglable en profondeur. Dossier réglable = en profondeur et inclinaison, pour contact permanent
• Hauteur siège réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
• Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
• Repose-pieds en option
• Dossier asynchrone
• Réglage de la hauteur du dossier, de l'inclinaison de l'assise et du dossier par manette montée/descente pour un confort optimal
• Dossier asynchrone
Spécification
Siège | |
540 mm | |
1 de chaque | |
Pour paillasse |