Learn More
Pinces brucelles autoclavables en POM Azlon™
En polyoxyméthylène (POM). Les pinces brucelles autoclavables en POM Azlon™ conviennent à plusieurs applications.
11.55€ - 28.35€
Spécification
Type de pointe | Rond |
---|---|
Type de produit | Pinces |
À utiliser avec (application) | Pour une manipulation sécurisée des échantillons |
Quantité | Chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12033984
|
Azlon
TWY264 |
18,0 cm |
11.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12043984
|
Azlon
TWY266 |
25,0 cm |
28.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En polyoxyméthylène (POM). Les pinces brucelles autoclavables en POM Azlon™ conviennent à plusieurs applications.
- Pinces brucelles autoclavables de haute qualité
- Dotées d’extrémités arrondies
- Poignées fines dentelées pour une manipulation sécurisée des échantillons
Spécification
Rond | |
Pinces | |
Pour une manipulation sécurisée des échantillons | |
Chaque |