Learn More
RETSCH Tête de division en POM
Assurez la représentativité d’un échantillon et la reproductibilité de l’analyse avec cette tête de division. Les têtes de division en POM Retsch™ divisent l’échantillon avec une précision telle que la composition de chaque fraction de l’échantillon correspond exactement à celle de l’échantillon global d’origine.
Marque: RETSCH 42.793.0007
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Description
- À utiliser avec le diviseur d’échantillons PT 100 Retsch™
Spécification
Tête de séparation | |
Séparateur d’échantillons Retsch™ PT 100 | |
POM |