Learn More
Bohlender™ Coupleurs d’agitation Globe en POM BOLA™
Utilisez ces coupleurs avec des centrifugeuses à des vitesses pouvant atteindre 1 200 tours par minute. Les coupleurs d’agitation Globe en POM Bohlender™ BOLA™ ont une bonne résistance mécanique et une capacité de transmission puissante pouvant atteindre 300 Ncm.
Marque: Bohlender™ C398-12
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.09900kg
Description
- Forces centrifuges très faibles en raison d’un poids faible
- Convient à la rotation à gauche ou à droite (sauf pour le filetage GL 10 : pas de rotation à gauche possible)
- Pas de résonance
- Assemblage simple au moyen de raccords à vis avec anneaux de serrage
- Le pivot (90 mm de long) peut être raccourci par l’utilisateur
- Mauvais alignement des axes de 10 mm maximum
Spécification
8 mm | |
190 mm | |
Agitateur de couplage |
Idéal pour équilibrer le désalignement de l’axe entre l’agitateur et l’arbre d’agitateur | |
1/boîte |