Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Ceci est une poche à 96-échantillons fabriquée à base de polymère POP-6™ pour l’analyseur génétique 3500/3500xl. La matrice de séparation POP-6™ est optimisée pour le séquençage standard et l’analyse des fragments.
60.50€ - 776.00€
Spécification
Gamme de produits POP-6™
Consulter d'autres spécifications
Includes: The pouch contains 96 samples of the polymer
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15839876
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
A26071
96 échantillons
78.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15879826
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4393717
384 échantillons
308.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15849826
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4393712
960 Samples
776.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16386502
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
A26071
96 échantillons Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16365312
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4393712
960 Samples Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16305322
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4393717
384 échantillons Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés sous un format pratique, dans des poches faciles à utiliser. La matrice de séparation POP-6 est optimisée pour le séquençage standard et l’analyse des fragments.Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique.Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité.Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une certaine taille (plage de dimensions connue) à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifiques.
  • Facile à utiliser : pré-formulé et dans un sachet à usage unique, permet d’économiser du temps et de garantir fiabilité et cohérence
  • Marquage d’identification par fréquences radio (RFID) inclus : simplifie le suivi des informations importantes telles que le numéro de pièce/lot, les échantillons restants et les dates d’expiration
  • Formulation fiable : formulé spécifiquement pour les applications de séquençage et d’analyse de fragments
  • Réapprovisionnable : permet une utilisation multiple des capillaires
  • Résultats reproductibles
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
Spécification
POP-6™
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche