Learn More
Applied Biosystems™ POP™ Conformational Analysis Polymer (CAP)
Ce polymère POP™ est un polymère d’analyse conformationnelle pour les applications d’analyse de fragments polynucléotidiques non dénaturantes sur les analyseurs génétiques.
Marque: Applied Biosystems™ 4340379
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Ce polymère POP™ est un polymère d’analyse conformationnelle pour les applications d’analyse de fragments polynucléotidiques non dénaturantes sur les analyseurs génétiques.Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Réfrigérer entre 2°C et 8°C. | |
Séquençage, analyse de fragments (non dénaturant) | |
Réactif de séquençage | |
Glace humide |
310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer | |
Stabilité sur instrument 7 jours | |
25 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche