Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Conçu en porcelaine émaillée pour une excellente résistance chimique et thermique. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Haldenwanger™ constituent un excellent choix pour une filtration rapide.
Marque: Haldenwanger™ 127C/4
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.87650kg
Description
En porcelaine vitrifiée pour son excellente résistance thermique et chimique.Les entonnoirs Buchner en porcelaine Haldenwanger™ offrent un choix de premier ordre pour une filtration rapide.
- Côtés verticaux
- Disponible en plusieurs tailles pour répondre à de nombreux besoins de filtration
- Plaque de filtration perforée fixe
Spécification
795 ml | |
129 mm | |
Entonnoir Buchner |
Porcelaine | |
1/boîte |