Learn More
Porcelaines Avignon™ Couvercles de creuset en porcelaine
18.04€ - 45.94€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Product Type Specs | Couvercle de creuset |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11726595
|
Porcelaines Avignon™
11257 |
55mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11716595
|
Porcelaines Avignon™
11252 |
25mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11718453
|
Porcelaines Avignon™
11254 |
35mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11738453
|
Porcelaines Avignon™
11256 |
45mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11758453
|
Porcelaines Avignon™
11356 |
55mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11786585
|
Porcelaines Avignon™
11353 |
33mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11748453
|
Porcelaines Avignon™
11355 |
45mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11768453
|
Porcelaines Avignon™
11357 |
68mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11788453
|
Porcelaines Avignon™
11358 |
80mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Couvercle• Creuset porcelaine
• Utilisation jusqu'à 1100°C
• Volume 3 à 250mL
• Chimiquement inerte, surface émaillée résiste aux acides concentrés à l'exception de l'acide fluorhydrique
• Creuset forme haute
Spécification
Porcelaine | |
Couvercle de creuset |