Learn More
DWK Life Sciences Disque de dessiccateur en porcelaine
L'insert du dessiccateur est une plaque filtrante sur laquelle la substance à sécher est placée dans un contenant approprié.
Marque:  DWK Life Sciences 297256609
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10099820
  • 155.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
L’insert de dessiccateur est une plaque de tamis qui sépare la base du dessiccateur en deux zones : la partie inférieure contient un dessiccant et la substance à sécher est placée dans la partie supérieure. La substance à sécher est placée sur la plaque de tamis dans un récipient approprié pour le séchage.
  • Le matériau résistant à la chaleur permet de placer des échantillons chauds dans le dessiccateur
  • Fabriqué en matériaux résistants à la chaleur
Spécification
Spécification
235 mm
Porcelaine
Séchage des matériaux