Learn More
Haldenwanger™ Cuillère-spatule en porcelaine
12.58€ - 30.75€
Spécification
Quantité | 1 Paquets |
---|---|
Type de produit | Cuillère-spatule |
Matériau | Porcelaine |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10169150
|
Haldenwanger™
74/2 |
121 mm |
18.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10508261
|
Haldenwanger™
74/6 |
210 mm |
30.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10508071
|
Haldenwanger™
74/4 |
170 mm |
21.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10028430
|
Haldenwanger™
74/8 |
305 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
1 Paquets | |
Cuillère-spatule | |
Porcelaine |