Learn More
Hanna Instruments™ pH-mètre HACCP portatif
Description
Compacts et robustes, cet instrument de mesure et cette électrode sont spécialement conçus pour une utilisation dans les industries alimentaires et laitières. Grâce aux tutoriels d’étalonnage à l’écran et à un boîtier à nettoyage facile, le compteur est facile à utiliser et imperméable contre les déversements accidentels. L’électrode fournie dispose d’un revêtement en PTFE, idéal pour mesurer le pH du lait, du yaourt, du fromage, du riz, des jus et des confitures.
- pH-mètre et électrode conçus pour l’utilisation alimentaire
- Fourni avec une électrode de pH alimentaire dotée d’un revêtement en PTFE
- Tutoriels à l’écran pour l’étalonnage
- Boîtier étanche avec clavier caoutchouté
- Écran LCD double niveau
- Électrode de pH à pointe en forme de flèche, idéale pour un usage alimentaire
Spécification
Spécification
| Précision (température) | ±0,5°C |
| Précision (pH) | ±0,02 |
| Étalonnage | Automatique |
| Gamme (pH) | -2,00 à 16,00 |
| Résolution (pH) | 0,01 |
| Plage de températures (métrique) | -5,0°C à +105°C |
| Dimensions (L x l x H) | 152 x 58 x 30 mm |
| Poids (métrique) | 205 g |
| Matériau | PVC |
| Type de sonde | Corps en verre, électrode de pH préamplifiée avec pointe conique, capteur de température interne, connecteur DIN et câble de 1 m (3,3’) (inclus) |
| Afficher plus |