Learn More
Hanna Instruments™ Appareil de mesure de pH/EC/TDS/température portable
Code produit. 10440225
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Code produit. 10440225
Marque: Hanna Instruments™ HI98125
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Dispose d’une sonde amplifiée 3 en 1 conçue pour mesurer le pH, la conductivité (CE), les solides dissous totaux (TDS) et la température (°C) à l’aide d’une seule sonde. L’instrument de mesure de pH / CE / TDS / température portatif Hanna Instruments™ convient le mieux aux applications agricoles, à effet de serre et hydroponiques.
Le fonctionnement de l’instrument de mesure est simplifié grâce à des boutons dédiés aux modes de mesure à afficher sur l’écran LCD et à des boutons pour l’étalonnage en un seul point du pH et de la CE / des TDS.
  • L’instrument de mesure multiparamètre prend les mesures de pH, de conductivité et de TDS simplement et rapidement
  • Un instrument de mesure et une sonde : Bascule entre les paramètres sans changer de sonde
  • Dispose d’un écran LCD clair et extra large avec indicateur de durée de vie de la batterie
  • Tutoriels à l’écran pour guider les utilisateurs à travers l’étalonnage et boutons rotatifs faciles d’accès pour effectuer des modifications d’étalonnage
  • Corps en polypropylène résistant à l’eau avec jonction de fibres et électrolyte en gel pour produire une réponse rapide avec une contamination réduite
  • L’amplificateur d’électrode de pH empêche les interférences dues à l’humidité et au bruit électrique
  • L’électrode intègre un capteur de température pour une utilisation plus facile
  • Compensation automatique de température pour les mesures de pH et CE
Spécification
Comprend 1m cable, multiparameter probe, calibration sachets (pH 7.01, 413 μS/cm 500ppm), electrode cleaning solution, 9V battery, instructions, carrying case
Précision (température) ±0,5°C
Précision (pH) ± 0,1
Étalonnage Manuel
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.1
Calibration Points 1
Plage de températures (métrique) 0°C à 60,0°C
Résolution (température) 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 145 x 80 x 36 mm (5,7 x 3,1 x 1,4 po.)
Poids (métrique) 230 g
Poids (impériale) 8,1 oz.
Garantie 2 ans (sonde 6 mois)
Précision (conductivité) ±2 % F.S.
Type de sonde Corps en PP, sonde multiparamètres pré-amplifiée
Gamme (conductivité) 0.00 to 1990μS/cm
Gamme (TDS) 0 à 1990 ppm
Gamme d’humidité relative Max 100%
Résolution (conductivité) 10μS/cm
Résolution (TDS) 10mg/L
Gamme de détection pH de 0 à 14
Compensation thermique 0 à 50°C
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 122°F
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Type de batterie 9V
Type Appareil de mesure de pH/EC/TDS/température portable
Autonomie de la batterie Environ 150 heures de fonctionnement continu
Précision (TDS) ±2 % de la pleine échelle