Learn More
Hanna Instruments™ Instruments de mesure portatifs pH/ORP
Click to view available options
Gamme (pH):
-4,00 à 20,00
Conditionnement:
1 pièce
Description
PH/mV mètre BPL
• BPL: mémorisation des paramètres de calibrage
• Large écran LCD avec affichage simultané mesure et température
• Enregistreur 500 mesures horodatées
• Port RS232
• Etanche à l'immersion IP 67
• Boîtier étanche à l'immersion IP67
• Large écran LCD rétro-éclairé avec affichage pH/mV et température
• Calibrage pH en 1 ou 2 points parmi 5 tampons en mémoire
• Calibrage rédox 1 à 3 points parmi 3 tampons en mémoire
• Compensation automatique en température de -20 à 120°C
• Mémorisation horodatée des paramètres de calibrage conforme aux BPL
• Enregistreur 500 mesures horodatées et port RS232 bidirectionnelle pour pilotage et transfert des données vers un PC
• Logiciel d'exploitation en option
• PH/mV mètre BPL
• Inclus complet en mallette avec électrode pH, sonde de température et solutions tampons pH 4 et 7 en sachets.
• BPL: mémorisation des paramètres de calibrage
• Large écran LCD avec affichage simultané mesure et température
• Enregistreur 500 mesures horodatées
• Port RS232
• Etanche à l'immersion IP 67
• Boîtier étanche à l'immersion IP67
• Large écran LCD rétro-éclairé avec affichage pH/mV et température
• Calibrage pH en 1 ou 2 points parmi 5 tampons en mémoire
• Calibrage rédox 1 à 3 points parmi 3 tampons en mémoire
• Compensation automatique en température de -20 à 120°C
• Mémorisation horodatée des paramètres de calibrage conforme aux BPL
• Enregistreur 500 mesures horodatées et port RS232 bidirectionnelle pour pilotage et transfert des données vers un PC
• Logiciel d'exploitation en option
• PH/mV mètre BPL
• Inclus complet en mallette avec électrode pH, sonde de température et solutions tampons pH 4 et 7 en sachets.
Spécification
Spécification
| Précision (température) | ±0,2°C |
| Précision (mV) | ±0.2 to ±1 |
| Précision (pH) | ±0,01 |
| Étalonnage | Automatique |
| Gamme (pH) | -4,00 à 20,00 |
| Résolution (pH) | 0.1 |
| Gamme (mV) | ±0.2 to ±1 |
| Gamme (rH) | ±699.9/±2000mV |
| Résolution (mV) | 0.1mV |
| Calibration Points | Up to 5 with 8 standard buffers available |
| Afficher plus |