Learn More
Skytec™ Portacount Adaptateur pour masques Alpha Sentinel complets et demi-masques
Tous les produits Skytec ProduitsDescription
- corps robuste en nylon
- L'adaptateur permet de fixer directement les tubes sur et à l'intérieur du masque sans rompre l'étanchéité.
- Un petit support est également utilisé pour positionner le tube à l'intérieur du masque oronasal.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Combinée |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type de produit | Portacount Adaptateur |
| Dimensions | Taille unique |
| Type de masque | Centinela Alfa FFM |
| Sans latex | Oui |
| Quantité | Chaque |
| Dimensions (L x l x H) | 140 x 90 x 65 mm |
| Afficher plus |