Learn More
Acétate de potassium, solution aqueuse 8 M, sans RNAse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15445159
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
Conditionnement:
125mL
250mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15445159
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62856.=E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acétate de potassium est un sel de potassium utilisé pour reconstituer les électrolytes, pour restaurer l’équilibre eau-électrolyte et est utilisé comme alcaliseur urinaire et systémique. L’acétate de potassium peut être administré par voie orale (per os) ou par perfusion intraveineuse. Auparavant, il était utilisé dans les diurétiques et les expectorants. Source de potassium utilisée dans la purification de l’ADN et des protéines. Parmi d’autres applications, on retrouve un agent tampon, un neutralisant, un conservateur, agent de rétention de la couleur (protégeant la couleur naturelle des animaux et des plantes).
Solubilité
Soluble dans l’eau (98,2 g/l complètement soluble) à 25°C, l’alcool, le méthanol et l’ammoniac. Insoluble dans l’acétone et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Potassium acetate
Note relative au nom RNAse free
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 125 mL
Formule linéaire CH3CO2K
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Poids de la formule 98.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 8M aq. soln.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado