Learn More
Acétate de potassium, 8 M, solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475619
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. 15475619
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63372.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium acetate
Formule linéaire CH3CO2K
Concentration 8M aq. soln.
Poids de la formule 98.15
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide