Learn More
Acétate de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Acetate |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | CH3COOK |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595449 |
Poids de la formule | 98.14g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% (perchloric acid titration) |
Qualité | puriss. p.a. |
Densité | 1.57g/cm3at 25°C |