Learn More
Tartrate antimonio-potassique sesquihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10105363 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10105363
Marque: Thermo Scientific Acros 223800025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28300-74-5
Formule moléculaire C8H10K2O15Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 667.87
Numéro MDL MFCD00167056
Synonyme Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Point de fusion 100.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Merck Index 15, 691
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 667.87
Pourcentage de pureté ≥99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 2.7% max. (105°C)