Learn More
Tartrate antimonio-potassique sesquihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate |
| Point de fusion | 100.0°C |
| Note relative au nom | 99+% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline fine |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Iodometry) |
| Merck Index | 15, 691 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 667.87 |
| Afficher plus |