Learn More
Potassium Bicarbonate, 99.7-100.5%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Code produit. 11487832 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11487832
Marque: MP Biomedicals 0215255794
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nom IUPAC potassium hydrogen carbonate
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Bicarbonate
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.7-100.5%
Poids de la formule 100.12
Qualité Réactif ACS