Learn More
Bicarbonate de potassium, ≥, 99,95 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
Code produit. 15665510 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 15665510
Marque: Honeywell Research Chemicals 431583250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
≥ 99,95 % de base de métaux à l’état de traces, 99,7-100,5 % de base sèche
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium bicarbonate
Point de fusion 100°C to 120°C
Couleur Blanc
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Quantité 250 g
Formule linéaire KHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Informations sur la solubilité In water 333g/L at 20°C
Poids de la formule 100.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.95% (trace metals basis)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.17g/cm3 at 20°C